Learn More
DNA polymerase mu Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00 € - 624.00 €
Spezifikation
| Antigen | DNA polymerase mu |
|---|---|
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18221045
|
Novus Biologicals
NBP2-57664 |
100 μL |
624.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18608366
|
Novus Biologicals
NBP2-57664-25ul |
25 μL |
415.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
DNA polymerase mu Polyclonal specifically detects DNA polymerase mu in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spezifikation
| DNA polymerase mu | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| DNA polymerase mu, DNA-directed DNA/RNA polymerase mu, EC 2.7.7.7, FLJ35482, Pol iota, Pol Mu, polmu, polymerase (DNA directed), mu, polymerase (DNA-directed), mu, Tdt-N, Terminal transferase | |
| POLM | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| 27434 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:SEATHVVMEETSAEEAVSWQERRMAAAPPGCTPPALLDISWLTESLGAGQPVPVECRHRLEVAGPRKGPLSPAWMPAYACQRPTPLTHHNTG | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |