Learn More
DNA-RNA Hybrid Antibody (S9.6), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200112536 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30300934 100 μg 100 Mikrogramm
30303464 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30300934
Marke: Novus Biologicals NBP344628100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
DNA-RNA Hybrid Monoclonal antibody specifically detects DNA-RNA Hybrid in All samples. It is validated for ChIP assay,Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DNA-RNA Hybrid
Anwendungen ChIP Assay, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon S9.6
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen DNA-RNA heteropolymer duplex prepared by transcription of phi X174 single-stranded DNA with DNA-dependent RNA polymerase
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies All species
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C.
Form Purified
Isotype IgG2a κ