Learn More
Fisherbrand™ DNA-Sequenziersysteme: Kämme für Auslaufmodell FB-SEQ-2045
Artikelnummer. 11907505 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke (metrisch) Zähne:
0,2 mm
0,4 mm
Volumen (metrisch) Well:
2μL
3,7μL
5μL
5,5μL
9μL
10 μl
15μL
Produkttyp:
Haifischzahnkamm
Sharktooth Micro-Well Comb
Anzahl Zähne:
20
36
39
55
73
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke (metrisch) Zähne Volumen (metrisch) Well Produkttyp Anzahl Zähne unitSize
11907505 0,2 mm 5μL Haifischzahnkamm 39 1 Stück
12474707 0,4 mm 10 μl Sharktooth Micro-Well Comb 36 1 Stück
11933075 0,4 mm 15μL Haifischzahnkamm 20 1 Stück
12404717 0,4 mm 3,7μL Sharktooth Micro-Well Comb 73 1 Stück
12484707 0,4 mm 5,5μL Sharktooth Micro-Well Comb 55 1 Stück
11917505 0,4 mm 9μL Haifischzahnkamm 39 1 Stück
12494707 0,2 mm 2μL Sharktooth Micro-Well Comb 73 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11907505 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. S1SSHARK2
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kämme für DNA-Sequenziersysteme für das Auslaufmodell FB-SEQ-2045
Für den Einsatz mit Auslaufmodell FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) OWL s4s aluminumverstärktes Sequenziersystem
Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche 19.6 Zoll
Höhe (metrisch) Stellfläche 50 cm
Länge (angloamerikanisch) Stellfläche 9 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Gel 17.7 Zoll
Länge (metrisch) Stellfläche 23 cm
Länge (metrisch) Gel 45 cm
Produkttyp Haifischzahnkamm
Anzahl Zähne 39
Dicke (metrisch) Zähne 0,2 mm
Volumen (metrisch) Well 5μL
Breite (angloamerikanisch) Stellfläche 10.6 Zoll
Breite (metrisch) Stellfläche 27 cm
Breite (metrisch) Gel 20 cm