Learn More
Fisherbrand™ DNA-Sequenziersysteme: Kämme für Auslaufmodell FB-SEQ-2045
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch) Zähne:
0,2 mm
0,4 mm
Volumen (metrisch) Well:
2μL
3,7μL
5μL
5,5μL
9μL
10 μl
15μL
Produkttyp:
Haifischzahnkamm
Sharktooth Micro-Well Comb
Anzahl Zähne:
20
36
39
55
73
Unit Size:
1 Stück
Description
Für den Einsatz mit Auslaufmodell FB-SEQ-2045
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OWL s4s aluminumverstärktes Sequenziersystem |
| Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche | 19.6 Zoll |
| Höhe (metrisch) Stellfläche | 50 cm |
| Länge (angloamerikanisch) Stellfläche | 9 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) Gel | 17.7 Zoll |
| Länge (metrisch) Stellfläche | 23 cm |
| Länge (metrisch) Gel | 45 cm |
| Produkttyp | Haifischzahnkamm |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Dicke (metrisch) Zähne | 0,4 mm |
| Show More |