Learn More
Fisherbrand™ DNA-Sequenziersysteme: Kämme für Auslaufmodell FB-SEQ-2045
Artikelnummer. 12494707 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dicke (metrisch) Zähne:
0,2 mm
0,4 mm
Volumen (metrisch) Well:
2μL
3,7μL
5μL
5,5μL
9μL
10 μl
15μL
Produkttyp:
Haifischzahnkamm
Sharktooth Micro-Well Comb
Anzahl Zähne:
20
36
39
55
73
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dicke (metrisch) Zähne Volumen (metrisch) Well Produkttyp Anzahl Zähne Packungsgröße
12494707 0,2 mm 2μL Sharktooth Micro-Well Comb 73 1 Stück
11907505 0,2 mm 5μL Haifischzahnkamm 39 1 Stück
12474707 0,4 mm 10 μl Sharktooth Micro-Well Comb 36 1 Stück
11933075 0,4 mm 15μL Haifischzahnkamm 20 1 Stück
12404717 0,4 mm 3,7μL Sharktooth Micro-Well Comb 73 1 Stück
12484707 0,4 mm 5,5μL Sharktooth Micro-Well Comb 55 1 Stück
11917505 0,4 mm 9μL Haifischzahnkamm 39 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12494707 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. S1SMT42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.55 €
    54.20 € / 1 Stück
    Sparen 2.35 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kämme für DNA-Sequenziersysteme für das Auslaufmodell FB-SEQ-2045
Für den Einsatz mit Auslaufmodell FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) OWL s4s aluminumverstärktes Sequenziersystem
Produkttyp Sharktooth Micro-Well Comb
Anzahl Zähne 73
Dicke (metrisch) Zähne 0,2 mm
Volumen (metrisch) Well 2μL