Learn More
DNAJA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7203918 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16839833 20 μL 20 Mikroliter
16829833 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16839833
Marke: Proteintech 122361AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene belongs to the evolutionarily conserved DNAJ/HSP40 family of proteins, which regulate molecular chaperone activity by stimulating ATPase activity. DNAJ proteins may have up to 3 distinct domains: a conserved 70-amino acid J domain, usually at the N terminus; a glycine/phenylalanine (G/F)-rich region; and a cysteine-rich domain containing 4 motifs resembling a zinc finger domain. The product of this gene works as a cochaperone of Hsp70s in protein folding and mitochondrial protein import in vitro.
Spezifikation
Antigen DNAJA2
Anwendungen Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen DNAJA2
Gen-Zugriffsnummer O35824, O60884, Q9QYJ0
Gen-Alias CPR3, DJ3, DJA2, DNAJ, DNAJA2, DNJ3, HIRA interacting protein 4, HIRIP4, PRO3015, RDJ2
Gensymbole Dnaja2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen DNAJA2 Fusion Protein Ag2877
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10294, 56445, 84026
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG