missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DNAJB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16841254 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16841254 20 μL 20 Mikroliter
16831254 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16841254

Marke: Proteintech 131741AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TCF-9 (transcription factor 9), also known as C2orf3 (chromosome 2 open reading frame 3), GCF (GC-rich sequence DNA-binding factor) or DNABF, is a 781 amino acid nuclear protein that belongs to the GCF family. Widely expressed, GCF binds the GC-rich sequences of beta-Actin, EGFR and calcium-dependent protease (CANP) promoters. GCF contains multiple phosphoserine and phosphothreonine residues, and two GCF isoforms are produced due to alternative splicing events. GCF is considered a candidate for susceptibility to dyslexia (DYX3) as both genes reside in close proximity on human chromosome 2. Chromosome 2 is the second largest human chromosome and consists of 237 million bases, encodes over 1,400 genes and makes up approximately 8% of the human genome.

Spezifikation

Antigen DNAJB1
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.38 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen DNAJB1
Gen-Zugriffsnummer P25685, Q9QYJ3
Gen-Alias DnaJ protein homolog 1, DNAJ1, DNAJB1, hDj 1, Hdj1, Heat shock 40 kDa protein 1, Heat shock protein 40, Hsp40, HSPF1, Human DnaJ protein 1, Sis1
Gensymbole DNAJB1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen DNAJB1 Fusion Protein Ag3830
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3337, 361384, 81489
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.