missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNAJC1 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-32127IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DNAJC1 Polyclonal antibody specifically detects DNAJC1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| DNAJC1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 1, dnaJ homolog subfamily C member 1, DnaJ protein homolog MTJ1, DNAJL1, DnaJ-like protein, ERdj1, HTJ1, MGC131954, MTJ1 | |
| The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 475 to 525 of human DnaJ (Hsp40) Homolog, Subfamily C, Member 1 using the numbering given in entry NP_071760.2 (GeneID 64215). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 64215 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur