Learn More
Thermo Scientific™ DNase-Agar
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ DNase-Agar können Sie mikrobielle Desoxyribonuklease-Enyzme nachweisen, insbesondere von Staphylokokken. Eine DNase (Desoxyribonuklease) ist ein Enzym, das die Spaltung der Phosphodiesterbindung von DNA katalysiert und so zu deren Degradierung führt. Organismen, die DNase in für die DNA-Hydrolyse ausreichenden Mengen produzieren, weisen klare Bereiche um die Kolonien auf. Das Nährmedium wird hauptsächlich für die Identifikation von Staphylokokken verwendet, aber eignet sich auch für den Nachweis von DNase-Aktivität bei anderen Organismen.
Verwenden Sie DNase-Agar für den diagnostischen Nachweis der Desoxyribonuklease-Enzymaktivität von Staphylokokken und anderen Organismen.
- Einfache Differenzierung der Staphylococcus aureus von Staphylococcus epidermidis und anderen Staphylococcus -Spezies durch hohe DNase-Produktion von Staphylococcus aureus. 1, 2, 3
- Unterstützt die Differenzierung und Identifikation von nicht pigmentierten Serratia marcescens (positive Reaktion) gegenüber Klebsiella-Enterobacter (negative Reaktion) 4.
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Stroh |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Beschreibung | DNase-Agar |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Großbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5g ± 1,0 g |
| Verpackungsart | 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt |
| Menge | 10 Stück/Packung |