Learn More
STEMCELL Technologies DNase I Solution (1 mg/mL)
Artikelnummer. 15171507
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15171507 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15171507 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 07900
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cell dissociation reagent
  • Deoxyribonuclease (DNase) I Solution (1 mg/mL) is useful to reduce or prevent the clumping of concentrated and/or cryopreserved cell suspensions following thawing
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Lysis
Menge 1 ml