Learn More
DNase-, Rnase-freies Wasser, MP Biomedacals™
Artikelnummer. 11430615 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11430615 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11430615 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04821932
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Für die Untersuchung von Nukleinsäure und Proteinsynthese geeignet.
  • Gütegrad: DNase- und RNase-frei
  • Typische Applikationen: Untersuchung der Nukleinsäure- und Proteinsynthese
  • Transparente, farblose Flüssigkeit
  • 0.2 μ gefiltert (steril)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7732-18-5
Farbe Transparent, farblos
Siedepunkt 100 °C
DNase DNase-frei
Summenformel H2O
MDL-Nummer MFCD00011332
UN-Nummer 0000
Merck Index 13.10098
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
Güte Molekularbiologie
Dichte 1 g/cm3 (4 °C)
Menge 500 ml
Brechungsindex N20/D 1.34 (Lit.)