Learn More
DNER Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18411561 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18411561 25 μL 25 Mikroliter
18216218 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18411561
Marke: Novus Biologicals NBP18866525ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
DNER Polyclonal specifically detects DNER in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DNER
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.05mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:20
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias bet, delta and Notch-like epidermal growth factor-related receptor, delta/notch-like EGF repeat containing, delta-notch-like EGF repeat-containing transmembrane, H_NH0150O02.1, UNQ26, WUGSC:H_NH0150O02.1
Gensymbole DNER
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GNASSNSSAGGRLVSFEVPQNTSVKIRQDATASLILLWKVTATGFQQCSLIDGRSVTPLQASGGLVLLEEMLALGNNHFIGFVNDSVTKSIVALRLTLVVKVSTCVPGESHANDLECSGKGKCTTKP
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92737
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG