Learn More
DNER Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30236358 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30236358 20 μL 20 Mikroliter
30236718 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30236358
Marke: Proteintech 243621AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The DNER antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DNER. This antibody recognizes human, mouse, pig antigen. The DNER antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen DNER
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 750 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole UNQ26; bet
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92737
Zielspezies Human, Mouse, Pig
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 110-130 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG