Learn More
Invitrogen™ DNMT1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB5135)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
198.00 € - 564.00 €
Spezifikation
Antigen DNMT1
Klon 24GB5135
Konzentration 1.5 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30274846
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557381
100 μL
564.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30275091
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557382
20 μL
198.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
DNMT1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
This gene encodes a subunit of the augmin complex, which regulates centrosome and mitotic spindle integrity, and is necessary for the completion of cytokinesis. The encoded protein was identified by interaction with ubiquitin C-terminal hydrolase 37. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
DNMT1
1.5 mg/mL
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P13864, P26358, Q9Z330
13433, 1786, 84350
A synthesized peptide derived from human Dnmt1 (aa 1500-1616).
Antibody
24GB5135
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
DNMT1
ADCADN; AIM; CXXC9; CXXC-type zinc finger protein 9; DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1; DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1; DNA methyltransferase (cytosine-5) 1; DNA methyltransferase 1; DNA methyltransferase HsaI; DNA methyltransferase I; DNA methyltransferase MmuI; DNA MTase HsaI; DNA MTase MmuI; DNA MTase RnoIP; DNMT; Dnmt1; Dnmt1o; FLJ16293; HSN1E; m.HsaI; m.MmuI; m.RnoIP; MCMT; Met1; Met-1; MGC104992; MommeD2; MTase; Uim
DNMT1