Learn More
Invitrogen™ DNP-X, SE, 6-(2,4-Dinitrophenyl)aminohexanoic Acid, Succinimidyl Ester
Artikelnummer. 11510266
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11510266
Marke: Invitrogen™ D2248
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
DNP-X, SE, 6-(2,4-Dinitrophenyl)-Aminohexansäure, Succinimidyllester
Der aminreaktive DNP-X Succinimidyllester kann mit Biokonjugaten verwendet werden, die mit Anti-Dinitrophenyl (Anti-DNP)-Antikörpern nachgewiesen werden können. Dieses reaktive Hapten enthält einen zusätzlichen Aminohexanoyl-Abstandshalter („X“) mit sieben Atomen zwischen dem Fluorophor und der Succinimidylestergruppe. Dieser Abstandshalter hilft, die Zugänglichkeit von Anti-DNP-Antikörpern zu verbessern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 mg
Produkttyp DNP-X Succinimidylester
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff DNP
Markertyp Biotin und andere Haptene