Learn More
DNPEP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen DNPEP
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16863984
Unterlagen ansehen
Proteintech
15016-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16853984
Unterlagen ansehen
Proteintech
15016-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Aminopeptidase with specificity towards an acidic amino acid at the N-terminus. Likely to play an important role in intracellular protein and peptide metabolism.
Spezifikation
Spezifikation
DNPEP
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9ULA0
23549
DNPEP Fusion Protein Ag6966
Primary
-20°C
DNPEP
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
aspartyl aminopeptidase, ASPEP, DAP, DNPEP
DNPEP
IgG
Antigen Affinity Chromatography