Learn More
MP Biomedicals™ dNTPs-Mix (je 25 mm)
Artikelnummer. 11467120 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 μmol
5 x 5 μmol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11467120 5 μmol
11477120 5 x 5 μmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467120 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 11NTPMX250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.50 €
    76.65 € / 5 Mikromol
    Sparen 3.85 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbessert die PCR-Effizienz, senkt die Denaturierungstemperaturen und erhöht die Matrizenlängen. MP Biomaterials dNTPs Mix (je25 mm) ist eine gebrauchsfertige Lösung mit garantierter Reinigung von dNTPs (>99 % rein), um empfindliche und konsistente Re
Der Herstellungsprozess gewährleistet, dass die dNTPs hochgradig aufgereinigt werden, da Kontaminanten die PCR behindern und zu einer äußerst mangelhaften Produktausbeute führen können. Dieses Produkt erzielt konsistente Ergebnisse hoher Sensitivität mit speziell vorbereiteten Desoxynukleotiden bei einer Konzentration von 25 mm.
Es eignet sich für eine Vielzahl molekularbiologischer Applikationen, darunter: PCR, Echtzeit-PCR, High-Fidelity- und Long-PCR, RT-PCR, cDNA-Synthese sowie DNA-Sequenzierungs- und -Markierungsverfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 25 mM
Inhalt und Lagerung dNTP-Mix enthält 5 μmol pro dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Lagerung bei -20 °C.
pH 7
Reinheits- oder Qualitätsgrad 99+ %
Menge 5 μmol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR