missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Mischung aus dnTPs, (je 5 mm)

Artikelnummer. 11447120 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 5umol
5 μmol
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11447120

Marke: MP Biomedicals™ 11NTPMX055

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verbessert die PCR-Effizienz, senkt die Denaturierungstemperaturen und erhöht die Matrizenlängen. MP Biomaterials dNTPs Mix (5 mm pro Stck.) ist eine gebrauchsfertige Lösung mit garantierter dNTP-Aufreinigung (>99 % Reinheitsgrad) zum Erzielen sensitiver und konsistenter Ergebnisse

Der Herstellungsprozess gewährleistet, dass die dNTPs hochgradig aufgereinigt werden, da Kontaminanten die PCR behindern und zu einer äußerst mangelhaften Produktausbeute führen können. Dieses Produkt erzielt konsistente Ergebnisse hoher Sensitivität mit speziell vorbereiteten Desoxynukleotiden bei einer Konzentration von 5 mm.

Es eignet sich für eine Vielzahl molekularbiologischer Applikationen, darunter: PCR, Echtzeit-PCR, High-Fidelity- und Long-PCR, RT-PCR, cDNA-Synthese sowie DNA-Sequenzierungs- und -Markierungsverfahren.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konzentration 5 mM
Inhalt und Lagerung dNTP-Mix enthält 5 μmol pro dATP, dCTP, dGTP, dTTP. Lagerung bei -20 °C.
pH 7
Reinheits- oder Qualitätsgrad 99+ %
Menge 5 x 5umol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR, Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt