Learn More
Mettler Toledo™ DO Meter NineFocus™ NF4000 Kit™
Artikelnummer. 31454052
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich (DO):
0,000 bis 50 mg/L (ppm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich (DO)
31454052 0,000 bis 50 mg/L (ppm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454052 Lieferant Mettler Toledo™ Lieferanten-Nr. 30997015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4165.00 €
    3526.24 € / 1 Stück
    Sparen 638.76 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochleistungsfähiges Multiparameter-Tischmessgerät für höchste Präzision bei der Bestimmung von pH-Wert, Leitfähigkeit, Ionenkonzentration, Redoxpotenzial und gelöstem Sauerstoff.
  • Entwickelt, um sich weiterzuentwickeln: Misst bis zu 4 Parameter mit einem eingebauten Digitalmultimeter (DMM). Durch das Hinzufügen von Modulen wird die Analyseproduktivität gesteigert.
  • Datenintegrität: Die vollständig flexible Benutzerverwaltung ermöglicht es, Benutzergruppen an jeden Bedarf oder jede Situation anzupassen und Einstellungen vor unerwünschten Änderungen zu schützen. Vollständige Unterstützung der Compliance durch automatischen Datentransfer und vollständige Einhaltung branchenspezifischer regulatorischer Standards.
  • Schnelle Problemlösung: Die Sensordiagnose mit Benutzerführung zur Fehlerbehebung reduziert Ausfallzeiten, überwacht den Sensorzustand über die gesamte Lebensdauer und minimiert Fehler.
  • Flexible Aufstellungsmöglichkeiten: Abnehmbares Terminal mit 7-in.-Touchscreen für flexible Platzierungsmöglichkeiten, was die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort erhöht.
  • Einfache Bedienung: Das intuitive One Click™ Die Benutzeroberfläche in 14 Sprachen ermöglicht die Überprüfung der Ergebnisse mit einem einzigen Klick, vereinfacht die Bedienung, spart Zeit und reduziert Fehler.
  • Robust: Die Schutzart IP52 schützt das Instrument vor dem Eindringen von Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen und verhindert Korrosion.
  • Maximale Sensorflexibilität: Volle Kompatibilität mit analogen Sensoren (z. B. InLab ISM Sensor) unter Verwendung eines Analogmoduls
  • Das NF4000-Kit enthält ein Messmodul, ein InLab OptiOx Pro-DES-Sensor, ein Elektrodenarm und Standards für die Erstkalibrierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Measurement Modes Gelöster Sauerstoff
Arten von Sensoren Optischer Sensor
Bereich (DO, polarographisch) 0,000 bis 50 mg/L (ppm)
Genauigkeit (DO, polarographisch) ±0,1 mg/L von 0 - 8; ±0,2 mg/L von 8 - 20; ±10 % von 20 bis 50
Kalibrierungsmodi Kalibrierungsunterstützung, geführte Überprüfung, mehrsprachiges Menü, einfache Bedienung, Touchscreen
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C zwischen 0 °C und 100 °C
Displaytyp Farb-TFT (7 in.)
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Hauptspeicher 3000 Ergebnissätze
Datenpunkte 2000
Art der Protokollfunktion automatisch nach Intervall oder Ereignis, manuell
Angaben zur Datenverwaltung PC, Drucker, USB Stock
Zertifizierung/Konformität CE, WEEE, RoHS
IP-Bewertung IP52
Abmessungen (L x B x H) 40 x 30 x 34 cm
Gewicht (metrisch) 2 kg
Sprachen Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thailändisch, Türkisch, Chinese (Traditional), English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Turkish
Modell NF4000 KIT
Bereich (DO) 0,000 bis 50 mg/L (ppm)
Auflösung (DO) 0.001
Kanäle 4 (Mit Modulen anpassbar)
Betriebstemperatur (metrisch) -30 °C bis +130 °C
Typ Messgerät für gelösten Sauerstoff
Länge (metrisch) 40 cm
Breite (metrisch) 30 cm
Höhe (metrisch) 34 cm
Spannung 100/240 V