Learn More
Wartungs-Kit für DO-Sonden des Orion™ 1816DO Analysators für niedrige Konzentrationen von gelöstem Sauerstoff
Artikelnummer. 15836571 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Wartungs-Kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ
15836571 Wartungs-Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15836571 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 181622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 €
    533.76 € / 1 Stück
    Sparen 31.24 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem Thermo Scientific™ Wartungs-Kit für DO-Sonden für den Orion™ 1816DO Analysator für niedrige Konzentrationen von gelöstem Sauerstoff sorgen Sie für eine optimale Leistung des DO-Analysators.
Mit dem Thermo Scientific™ Wartungs-Kit für DO-Sonden für den Orion™ 1816DO Analysator für niedrige Konzentrationen von gelöstem Sauerstoff sorgen Sie für eine optimale Leistung des DO-Analysators.
Klicken Sie bitte hier, um das umfassendste, aktuellste MSDS und Dateien mit Analysenzertifikaten für Thermo Scientific™ Orion Lösungen herunterzuladen
  • PTFE-Membrankappen gewährleisten eine Nachrüstung des Sensors in wenigen Minuten
  • Robuster und empfindlicher galvanischer DO-Sauerstoffsensor mit schneller Ansprechzeit
  • Liefert leistungsstarke Ergebnisse
  • Der galvanische DO-Sensor für gelösten Sauerstoff nutzt die einzigartige Guard Ring™ Technologie, die Sauerstoff und Begleitgase verbrauchen kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Wartungskit für DO-Sonden - Sondenmembran-Ersatz und Elektrolytlösung im Lieferumfang enthalten
Typ Wartungs-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Orion™ 1816DO Analysator für niedrigen Konzentration von gelöstem Sauerstoff
Enthält Replacement probe membrane and electrolyte solution
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.