Learn More
Tocris Bioscience™ Docetaxel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4817070
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18782674
Marke: Tocris Bioscience™ 4056/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Microtubule stabilizer
Binds and stabilizes microtubules; leads to cell cycle arrest and apoptosis. Displays significant antitumor activity in ovarian and gastric tumors. Prevents microtubule depolymerization and disassembly in the absence of GTP. Exhibits cytotoxic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114977-28-5
Summenformel C43H53NO14
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Docetaxel
Menge 10 mg
Formelmasse 807.88
Reinheit >99%
Molekulargewicht 807.89