Learn More
Docetaxel, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Docetaxel |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C43H53NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1 |
| Formelmasse | 807.3466 |
| Reinheit (%) | >95% |