missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DOCK3/MOCA Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 20683-1-AP-20UL

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16810265

  • 145.00 € / 20 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Dedicator of cytokinesis3 (DOCK3), also named as MOCA and PBP, is a ∽180 kDa protein involved in signaling transduction. It is a potential guanine nucleotide exchange factor (GEF) which activate some small GTPases by exchanging bound GDP for free GTP. DOCK3 is associated in Alzheimer disease tangles and regulates the accumulation of amyloid precursor protein and beta-amyloid. Overexpression of Dock3 in neural cells promotes axonal outgrowth downstream of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) signaling. DOCK3 binds to and inactivates glycogen synthase kinase-3beta (GSK-3beta) at the plasma membrane, thereby promoting axon branching and microtubule assembly. By stimulating actin polymerization and microtubule assembly, DOCK3 plays important roles downstream of BDNF signaling in the CNS.
Spezifikation

Spezifikation

DOCK3/MOCA
Polyclonal
Unconjugated
DOCK3
dedicator of cytokinesis 3, DOCK3, KIAA0299, MOCA, Modifier of cell adhesion, PBP, Presenilin binding protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
1795, 208869
-20°C
Liquid
Western Blot
0.49 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8CIQ7, Q8IZD9
DOCK3
Peptide
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt