Learn More
Docosanal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486807 250 mg 250 Milligramm
15476807 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33924.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 57402-36-5 | C22H44O | 324.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57402-36-5
Summenformel C22H44O
Molekulargewicht (g/mol) 324.59
MDL-Nummer MFCD07780595
InChI-Schlüssel ULCXRAFXRZTNRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym behenoyl, n-docosanal, docosyl aldehyde, 1-docosanal
PubChem CID 3017068
IUPAC-Name docosanal
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Docosanal
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Strukturformel CH3(CH2)20CHO
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 324.59
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Docosanal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Docosanal