Learn More
Docosanoic-22,22,22-d3 Acid, TRC
Codice prodotto. 30340403
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2.5 mg
missing translation for 'unitSize'
2.50 Milligramm
Codice prodotto. Menge unitSize
30340403 2.5 mg 2.50 Milligramm
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30340403
missing translation for 'mfr': Toronto Research Chemicals TRCB1195862.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material Docosanoic-22,22,22-d3 Acid
CAS 1193721-67-3
Summenformel C22H41D3O2
Menge 2.5 mg
Synonym Docosanoic-22,22,22-d3 Acid
InChI-Formel InChI=1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
IUPAC-Name docosanoic-22,22,22-d3 acid
Molekulargewicht (g/mol) 343.61
Formelmasse 343.35
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.