Learn More
Dokosansäure-Methylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Behenic Acid Methylester |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H46O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h3-22H2,1-2H3 |
| Formelmasse | 354.3498 |
| Reinheit (%) | >95% |