Learn More
Docosyl Ferulate, TRC
Artikelnummer. 30384532
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384532 10 mg
30380120 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384532 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49465010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101927-24-6
Summenformel C32 H54 O4
Molekulargewicht (g/mol) 502.77
Synonym (E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic Acid Docosyl Ester, Docosyl trans-ferulate, E-Ferulic Acid Docosyl Ester
IUPAC-Name Docosyl (E)-3-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)Prop-2-Enoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(OC)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Docosyl Ferulate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H54O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-27-36-32(34)26-24-29-23-25-30(33)31(28-29)35-2/h23-26,28,33H,3-22,27H2,1-2H3/b26-24+
Formelmasse 502.4022