Learn More
Dodecacarbonyltetracobalt, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322138
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11322138
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013055.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 17786-31-1
Summenformel C12Co4O12
Molekulargewicht (g/mol) 571.853
MDL-Nummer MFCD00064698
InChI-Schlüssel YMFAWOSEDSLYSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecacarbonyltetracobalt, dodecacarbonyltetracobalt min
PubChem CID 6096999
IUPAC-Name Kohlenmonoxid;cobalt
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Co].[Co].[Co].[Co]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Dodecacarbonyltetracobalt
Schmelzpunkt 60°C (dec.)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Strukturformel Co4(CO)12
UN-Nummer UN3179
Formelmasse 571.86
Reinheit (%) ≤98%
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Dichte 2.09g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado