Learn More
Dodecacarbonyltriosmium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302128 2 g 2 Gramm
11392118 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11302128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013038.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 15696-40-9 | C12O12Os3 | 906.81 g/mol
Dodecacarbonyltriosmium is an important precursor to organo-osmium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15696-40-9
Summenformel C12O12Os3
Molekulargewicht (g/mol) 906.81
MDL-Nummer MFCD00011149
InChI-Schlüssel VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium carbonyl, triangulo-dodecacarbonyltriosmium, triosmium dodecacarbonyl, tri-osmium dodecacarbonyl
PubChem CID 6096995
IUPAC-Name Kohlenmonoxid; Osmium
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Os].[Os].[Os]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecacarbonyltriosmium
Schmelzpunkt 224 °C
Menge 2 g
UN-Nummer UN3466
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Slightly soluble in organic solvents.
Formelmasse 906.73
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin