Learn More
Dodekanal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lauraldehyde |
| CAS | 112-54-9 |
| Summenformel | C12 H24 O |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Lauraldehyde, 1-Dodecanal, Dodecanaldehyde, Dodecyl Aldehyde, Lauric Aldehyde, Laurinaldehyde, Lauryl Aldehyde, NSC 46128, NSC 52196, NSC 55212, n-Dodecanal, n-Dodecyl Aldehyde, n-Lauraldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC=O |
| IUPAC-Name | Dodecanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.32 |
| Formelmasse | 184.1827 |