Learn More
Dodekanal, TRC
Artikelnummer. 30369307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369307 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4945452G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lauraldehyde
CAS 112-54-9
Summenformel C12 H24 O
Menge 2 g
Synonym Lauraldehyde, 1-Dodecanal, Dodecanaldehyde, Dodecyl Aldehyde, Lauric Aldehyde, Laurinaldehyde, Lauryl Aldehyde, NSC 46128, NSC 52196, NSC 55212, n-Dodecanal, n-Dodecyl Aldehyde, n-Lauraldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCC=O
IUPAC-Name Dodecanal
Molekulargewicht (g/mol) 184.32
Formelmasse 184.1827