Artikelnummer. 15607810
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Verpackung
unitSize
15607810
100 ml
Glasflasche
100 Milliliter
15617810
2.5 l
Glasflasche
2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
15607810
Lieferant
Honeywell Research Chemicals
Lieferanten-Nr.
D221104100ML
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, ≥99 %
≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Chemische Identifikatoren
CAS
112-40-3
Summenformel
C12H26
Molekulargewicht (g/mol)
170.34
MDL-Nummer
MFCD00008969
InChI-Schlüssel
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym
N-Dodecan, Adakan 12, N-dodecan deutsch, Duodecan, Alkane, c10-14, Undecan, Methyl, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
PubChem CID
8182
ChEBI
CHEBI:28817
IUPAC-Name
Dodecan
SMILES
CCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material
Dodecan
Schmelzpunkt
-9.6 °C
Farbe
Farblos
Dichte
0.75 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt
215 °C bis 217 °C
Geruch
Merkmal
Verpackung
Glasflasche
Strukturformel
CH3 (CH2 )10 CH3
Menge
100 ml
Beilstein
1697175
Dampfdichte
5.96 (vs. Luft)
Formelmasse
170.33 mol
Reinheit (%)
≥ 99 %
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?