Learn More
Dodecandisäure, 99, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438563
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11438563
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10387.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 693-23-2 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Dodecanedioic acid is used as an intermediate for plasticizers, lubricants and adhesives. It is also used in antiseptics, top-grade coatings, painting materials, corrosion inhibitor and surfactant. It finds application in engineering plastics such as nylon 612.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dodecanediosäure wird als Zwischenprodukt für Plastifizierer, Schmierstoffe und Klebstoffe verwendet. Es wird auch in Antiseptika, hochwertigen Beschichtungen, Farben, Korrosionshemmern und Tensiden verwendet. Es findet Anwendung in technischen Kunststoffen wie Nylon 612.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, heißem Methanol, heißem Toluol und heißer Essigsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-23-2
Summenformel C12H22O4
Molekulargewicht (g/mol) 230.304
MDL-Nummer MFCD00002735
InChI-Schlüssel TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
PubChem CID 12736
ChEBI CHEBI:4676
IUPAC-Name Dodecandisäure
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Dodecanedioic acid
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Dichte 1.15
Siedepunkt 244°C to 245°C (10 mmHg)
Flammpunkt 227°C (440°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 1782580
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,hot methanol,hot toluene and hot acetic acid.
Formelmasse 230.31
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecanedioic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dodecanedioic acid