Learn More
Dodecanoic-12,12,12-d3 Acid, CDN
Artikelnummer. 30322193
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30322193
Marke: CDN CDND40271G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lauric Acid-d3
CAS 79050-22-9
Summenformel C12 D3 H21 O2
Menge 1 g
Synonym Dodecanoic-12,12,12-d3 Acid, Lauric-12,12,12-d3 Acid, Dodecanoic-12,12,12-d3 acid (9 CI), Lauric-12,12,12-d3 acid (6 CI), [12,12,12-2H3]Dodecanoic acid, Dodecanoic acid-12,12,12-d3, Lauric acid-12,12,12-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 12,12,12-trideuteriododecanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 203.34
Formelmasse 203.1965 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity