Learn More
Dodecansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489153 500 g 500 Gramm
11499153 2500 g 2500 Gramm
11409163 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489153 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11672.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Dodecanoic acid is used in the preparation of cosmetics, soaps, alkyd resins and wetting agents. It is also used to measure the molar mass of an unknown substance through freezing point depression. It is also used as a food additive and an active component in a treatment for acne. In addition to this, it is a substrate for acylation of certain proteins based on the murine studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dodecansäure wird bei der Herstellung von Kosmetika, Seifen, Alkydharzen und Benetzungsmitteln verwendet. Sie wird auch zur Messung der molaren Masse einer unbekannten Substanz durch Gefrierpunktserniedrigung verwendet. Sie wird auch als Lebensmittelzusatzstoff und aktiver Bestandteil in einer Aknebehandlung verwendet. Darüber hinaus ist es ein Substrat für die Acylierung bestimmter Proteine auf der Grundlage von Maus-Studien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Benzol, Aceton, Alkohol, Petrolether, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Geringfügig löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143-07-7
Summenformel C12H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.322
MDL-Nummer MFCD00002736
InChI-Schlüssel POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC-Name Dodecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Dodecanoic acid
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Dichte 0.883
Siedepunkt 180°C (21 mmHg)
Flammpunkt 165°C (329°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 1099477
Merck Index 14,5384
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,benzene,acetone,alcohol,petroleum ether,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Slightly soluble in chloroform.
Formelmasse 200.32
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecanoic acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauric acid