Learn More
Dodecansäure, typischerweise 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051828
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11359697 50 g 50 Gramm
11379697 250 g 250 Gramm
11369697 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11359697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042038.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Dodecanoic acid is used in the preparation of cosmetics, soaps, alkyd resins and wetting agents. It is also used to measure the molar mass of an unknown substance through freezing point depression. It is also used as a food additive and an active component in a treatment for acne. In addition to this, it is a substrate for acylation of certain proteins based on the murine studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-07-7
Summenformel C12H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.322
MDL-Nummer MFCD00002736
InChI-Schlüssel POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC-Name Dodecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecanoic acid
Schmelzpunkt 43°C to 45°C
Dichte 0.883 g/mL
Siedepunkt 180°C (21 mmHg)
Flammpunkt 165°C (329°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
Beilstein 1099477
Merck Index 14,5384
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,benzene,acetone,alcohol,petroleum ether,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Slightly soluble in chloroform.
Formelmasse 200.32
Reinheit (%) 99.5% (typically)
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lauric acid