Learn More
Dodecanoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021098
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11430873 100 g 100 Gramm
11440873 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11430873
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13294.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112-16-3 | C12H23ClO | 218.77 g/mol
Lauroyl chloride is used as tailoring agent for chemical modification of nanocelluloses of different length, nanofibrillated cellulose and cellulose nanocrystals and in the preparation of acylated collagen with water solubility and better surface activity. It is also employed as organic low-friction boundary lubricant in the preparation of novel polyvinyl alcohol hydrogel.It is used in the synthesis of hemicellulose-based hydrophobic biomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lauroylchlorid wird als Schneidemittel für die chemische Modifikation von Nanocellulosen unterschiedlicher Länge, nanofibrillierten Cellulose- und Cellulose-Nanokristallen und zur Herstellung von acyliertem Kollagen mit Wasserlöslichkeit und besserer Oberflächenaktivität eingesetzt. Wird auch als organisches Gleitmittel mit geringer Reibung bei der Herstellung von neuestem Polyvinylalkohol-Hydrogel verwendet. Wird bei der Synthese von hämicellulose-basierten hydrophoben Biomaterialien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-16-3
Summenformel C12H23ClO
Molekulargewicht (g/mol) 218.77
MDL-Nummer MFCD00000740
InChI-Schlüssel NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
PubChem CID 8166
IUPAC-Name Dodecanoylchlorid
SMILES CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material Dodecanoyl chloride
Schmelzpunkt -17°C
Dichte 0.922
Siedepunkt 130°C to 132°C (7 mmHg)
Flammpunkt 140°C (284°F)
Strukturformel CH3(CH2)10COCl
Brechungsindex 1.446
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1281201
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol.
Formelmasse 218.77
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.