Learn More
Dodecylsulfat, Natriumsalz 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10761691 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10002810 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11964561 2.5 kg Kunststofftrommel 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10761691 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 226141000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.00 €
    23.30 € / 100 Gramm
    Sparen 0.70 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3 , 7757-82-6 , 7647-14-5
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Natriumlaurylsulfat
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Schmelzpunkt 206,0 °C
Menge 100 g
Flammpunkt >150°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 85%
Strukturformel CH3(CH2)11OSO3Na
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 130g/L (20°C).
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) 85%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.