Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecylsulfat, Natriumsalz, 98 %
Artikelnummer. p-4258712 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10759911
Marke: Thermo Scientific Chemicals 419531000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
Schmelzpunkt 206,0 °C
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines kristallines, flockiges oder granulares Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C12H25NaO4S.
Strukturformel CH3(CH2)11OSO3Na
MDL-Nummer MFCD00036175
Beilstein 01, III, 1786
Fieser 13,281
Flammpunkt >150°C
Merck Index 15, 8768
Synonym sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) 98%
Güte Biochemie
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Aussehen 3% aq. soln. clear, colorless. 1% soln. in EtOH clear, colorless
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.