Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodecylsulfat-Natriumsalz, 99 %, für die Biochemie
Artikelnummer. 10569823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg, 2,5 kg
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10569823
Marke: Thermo Scientific Chemicals 230420250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S, C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Denaturiert und löst Proteine für die Elektrophorese. Natrium n-Dodecylsulfat ist ein anionisches Reinigungsmittel, das als Protein-Vergällungsmittel verwendet wird. Es wird hauptsächlich in Waschmitteln für Wäschereien mit vielen Reinigungsanwendungen eingesetzt. Es findet Anwendung bei der Bestimmung des Proteinmolekülgewichts durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese und bei der Analyse von Hämoglobin. In Lebensmitteln wird es als Emulgator und Aufschlaghilfe verwendet. Es ist aufgrund seines Verdickungseffekts und der Fähigkeit, einen cremigen Schaum produzieren, in Zahnpasten, Shampoos, Rasiercremes und Schaumbadzusätzen weit verbreitet.
Löslichkeit
etwas löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
Farbe Weiß bis Beige
Menge 25 g
Formelmasse 288,38
MDL-Nummer MFCD00036175
Schmelzpunkt 206,0 °C
Verpackungsart Kunststoffflasche
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name sodium dodecyl sulfate
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
Reinheit 99 %, biochemisch
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: 130 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: teilweise löslich in Alkohol, löslich 75 g/l in Ethanol (20 °C)
Synonym Natriumlaurylsulfat
Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Assay 0,99
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.