Learn More
Dodecylamin-Hydrochlorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249890 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10249890 10 g Glasflasche 10 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10249890
Marke: Thermo Scientific Acros 409250100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Dodecylamine hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS 929-73-7
Schmelzpunkt 186°C to 188°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H28ClN
Strukturformel CH3(CH2)11NH2·HCl
MDL-Nummer MFCD00042017
Menge 10 g
Beilstein 04, IV, 794
Synonym dodecylamine hydrochloride, laurylamine hydrochloride, n-dodecylamine hydrochloride, dodecan-1-amine hydrochloride, 1-dodecanamine, hydrochloride, dodecylamine, hydrochloride, unii-1v1470j2mf, 1-dodecanamine, hydrochloride 1:1, armeen 12d hydrochloride, acmc-209rjd
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform,benzene,,toluene,diethyl ether
InChI-Schlüssel TWFQJFPTTMIETC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[NH3+]
IUPAC-Name Dodecan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 221.81
PubChem CID 458426
Formelmasse 221.81
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecylamine hydrochloride
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Skyddsangivelse
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.