Learn More
Dodecylbenzolsulfonsäure, Mischungen von C10-C13Isomeren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-124489 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10451691 500 g Glasflasche 500 Gramm
10135950 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10451691
Marke: Thermo Scientific Acros 325905000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 85536-14-7
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85536-14-7
MDL-Nummer MFCD00066677
Synonym dodecylbenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-dodecyl, dodecyl benzene sulfonic acid, o-dodecylbenzenesulfonic acid, unii-qmo4a07h35, dodecyl benzenesulfonic acid, dodecylbenzene sulfonic acid, dodecylbenzenesulfonicacid, 2-dodecylbenzenesulphonic acid, dodecyl benzene sulphonic acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecylbenzene sulfonic acid
Namenshinweis Mixture of C10-C13 Isomers
Schmelzpunkt -10.0°C
Farbe Braun
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 315.0°C
Flammpunkt 210°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)xC6H4SO3Hx=9to12
Brechungsindex 1.5035 to 1.5065
Menge 500 g
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, soluble in ethanol
Viskosität 2400 mPa.s
Reinheit (%) ≥96% (sulfonic acid, M.W. 322)
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecylbenzene sulfonic acid, mixture of C10-C13 isomers
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.