Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dodecylbenzol-Sulfonsäure-Natriumsalz |
| CAS | 25155-30-0 |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 80 % |
| Summenformel | C18H29NaO3S |
| MDL-Nummer | MFCD00011508 |
| Menge | 1 kg |
| Synonym | Natriumdodecylbenzolsulfonat, Abeson Nam |
| InChI-Schlüssel | HFQQZARZPUDIFP-UHFFFAOYSA-M |
| Molekulargewicht (g/mol) | 348.48 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Dodecylbenzene Sulfonic Acid Sodium Salt
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P330-Mund ausspülen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: dodecylbenzene sulphonic acid sodium salt