Learn More
Dodecylbenzolsulfonsäure-Natriumsalz (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30369951
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30369951 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369951 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD52566110G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dodecylbenzenesulfonate
CAS 25155-30-0
Summenformel C18H29NaO3S
Menge 10 g
Synonym Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
SMILES CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[Na]
IUPAC-Name (4-Dodecylphenyl)Sulfonyloxynatrium
Molekulargewicht (g/mol) 348.48
Formelmasse 348.1735