Learn More
Dodecylbenzolsulfonsäure-Natriumsalz (technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium dodecylbenzenesulfonate |
| CAS | 25155-30-0 |
| Summenformel | C18H29NaO3S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Dodecylbenzenesulfonic acid sodium salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H30O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[Na] |
| IUPAC-Name | (4-Dodecylphenyl)Sulfonyloxynatrium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 348.48 |
| Formelmasse | 348.1735 |