Learn More
Dodecyldimethylchlorosilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10199929 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10199929 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10525680 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10199929 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 432230250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 66604-31-7 | C14H31ClSi | 262.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66604-31-7
Summenformel C14H31ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 262.93
InChI-Schlüssel DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyldimethylchlorosilane, chloro dodecyl dimethylsilane, 1-chlorododecyl-dimethyl-silicon, chlorododecyldimethylsilane, acmc-209nvw, dimethyldodecylchlorosilane, dimethyldodecylsilyl chloride, n-dodecyldimethylchlorosilane, dimethyl-dodecyl-chlorosilane, chloro-dimethyl-dodecylsilane
PubChem CID 2758731
IUPAC-Name Chlor-dodecyl-dimethylsilan
SMILES CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecyldimethylchlorosilane
Farbe Farblos
Dichte 0.8650g/mL
Siedepunkt 291.0°C to 293.0°C
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH3)2Si(CH2)11CH3
Brechungsindex 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm)
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.865
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 262.93
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyldimethylchlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.