Learn More
Dodecyltrimethylammoniumbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dodecyltrimethylammonium Bromide |
| CAS | 1119-94-4 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C15 H34 N . Br |
| Menge | 250 g |
| Synonym | N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, DDTMA, DTAB, Dctab, FSM 23, LTAB, Lauryltrimethylammonium Bromide, Morpan D, N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyldodecan-1-ammonium Bromide, N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, N-Lauryl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, Trimethyldodecylammonium Bromide, Trimethyllaurylammonium Bromide, n-Dodecyltrimethylammonium Bromide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-Name | Dodecyl(trimethyl)azanium;bromid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 308.3412 |
| Mehr anzeigen |