Learn More
Dodecyltrimethylammonium Bromide, TRC
Artikelnummer. 30377801
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30377801 2.5 g 2.50 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30377801
Marke: Toronto Research Chemicals TRCD5254902.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dodecyltrimethylammonium Bromide
CAS 1119-94-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H34 N . Br
Menge 2.5 g
Synonym N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, DDTMA, DTAB, Dctab, FSM 23, LTAB, Lauryltrimethylammonium Bromide, Morpan D, N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyldodecan-1-ammonium Bromide, N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, N-Lauryl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, Trimethyldodecylammonium Bromide, Trimethyllaurylammonium Bromide, n-Dodecyltrimethylammonium Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-Name dodecyl(trimethyl)azanium;bromide
Molekulargewicht (g/mol) 308.3412
Formelmasse 307.1875
Reinheit (%) >95