missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dofequidar fumarate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497226
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497226 100 mg -
16449787 5 mg 5 Milligramm
16447268 10 mg -
16403287 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16497226 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17013A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Dofequidar fumarate(MS-209 fumarate), an orally active quinoline compound, has been reported to overcome MDR by inhibiting ABCB1/P-gp, ABCC1/MDR-associated protein 1, or both.

Dofequidar fumarate(MS-209 fumarate), an orally active quinoline compound, has been reported to overcome MDR by inhibiting ABCB1/P-gp, ABCC1/MDR-associated protein 1, or both.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dofequidar fumarate
CAS 153653-30-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H35N3O7
Menge 100 mg
Synonym MS-209
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (167.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(COC1=C2C=CC=NC2=CC=C1)CN3CCN(C(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)=O)CC3.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 597.66
Formelmasse 597.66
Reinheit (%) 98.4%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.