Learn More
Invitrogen™ DOG-1 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Antigen DOG-1 Biosimilar
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283348
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558935
100 μg
500.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30284257
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558936
1 mg
1262.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Novartis patent anti-TMEM16A .
DOG-1, the novel marker, is expressed ubiquitously in gastrointestinal stromal tumors irrespective of kit or PDGFR alpha mutation status.
Spezifikation
Spezifikation
DOG-1 Biosimilar
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
Primary
Protein A
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2